Merck
C0424
Sigma-Aldrich
PK 11195
別名:
1-(2-クロロフェニル)-N-メチル-N-(1-メチルプロピル)-3-イソキノリンカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21ClN2O
CAS番号:
分子量:
352.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
品質水準
SMILES記法
CCC(C)N(C)C(=O)c1cc2ccccc2c(n1)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
InChI Key
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PK11195は、胚の初期赤血球において、および骨肉腫細胞質ハイブリッドにおける末梢性ベンゾジアゼピン受容体(PBR)相同体の阻害剤として、 使用されています。心臓組織切片におけるin vitro オートラジオグラフィーで非標識競合バインダとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PK11195は、末梢性ベンゾジアゼピン拮抗物質です。ヒト構成的アンドロスタン受容体(hCAR)およびヒトプレグナンX受容体(PXR)に対する拮抗物質でもあります。ヒト初代幹細胞において、脱メチル化でのPK11195は、受容体hCARに対して拮抗機能を引き出します。 PK11195は、B細胞リンパ腫(Bcl-2)も拮抗し、ミトコンドリアターゲット療法に対する強力な化合物として、胆管細胞癌の治療においても機能するでしょう。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C0424-BULK:
C0424-10MG-PW:
C0424-VAR:
C0424-50MG-PW:
C0424-10MG:
C0424-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
18-kDa translocator protein ligand 18 F-FEMPA: biodistribution and uptake into atherosclerotic plaques in mice
Hellberg S, et al.
Journal of Nuclear Cardiology : Official Publication of the American Society of Nuclear Cardiology, 24(3), 862-871 (2017)
Pk11195, a mitochondrial benzodiazepine receptor antagonist, reduces apoptosis threshold in Bcl-XL and Mcl-1 expressing human cholangiocarcinoma cells
Okaro AC, et al.
Gut, 51(4), 556-561 (2002)
M Okubo et al.
European journal of pharmacology, 359(2-3), 243-249 (1998-12-01)
This study examined the influence of benzodiazepine receptors on amylase release from rat parotid acinar cells. Diazepam (10(-8)-10(-6) M), which is a potent agonist of both central- and peripheral-type benzodiazepine receptors, dose dependently decreased amylase release induced by isoprenaline and
A S Hazell et al.
Neuroscience letters, 271(1), 5-8 (1999-09-02)
Alterations of 'peripheral-type' benzodiazepine receptors (PTBRs) in brain are a feature of hepatic encephalopathy (HE). Although ammonia toxicity has been implicated in the disorder, recent findings suggest an accumulation of manganese in the brains of cirrhotic patients dying in hepatic
Molecular basis of metabolism-mediated conversion of PK11195 from an antagonist to an agonist of the constitutive androstane receptor
Mackowiak B, et al.
Molecular Pharmacology, 92(1), 75-87 (2017)