Merck
SML3066
Sigma-Aldrich
PFI-6N
≥98% (HPLC)
別名:
N-Cyclopentyl-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)-N-methylisoxazole-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O4
CAS番号:
分子量:
357.40
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=C(C=C(C=C1)C2=CC(C(N(C3CCCC3)C)=O)=NO2)O)N(C)C
生物化学的/生理学的作用
PFI-6N is a structurally similar negative control compound for PFI-6 a potent and selective inhibitor of MLLT1/3.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3066-BULK:
SML3066-VAR:
SML3066-25MG:
SML3066-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)