Merck
SML2880
Sigma-Aldrich
SGC-CLK-1
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15F3N6O2
CAS番号:
分子量:
416.36
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CC(OC)=CC(NC2=NC=CC(C3=C(C=C4)N(N=C3)N=C4OC)=N2)=C1
InChI
1S/C19H15F3N6O2/c1-29-13-8-11(19(20,21)22)7-12(9-13)25-18-23-6-5-15(26-18)14-10-24-28-16(14)3-4-17(27-28)30-2/h3-10H,1-2H3,(H,23,25,26)
生物化学的/生理学的作用
SGC-CLK-1 is a potent and selective CLK1/2/4 inhibitor (IC50 = 13/4/46 nM by enzyme assay; IC50 = 165/70/100 nM by cell-based NanoBRET assay) with good kinome-wide selectivity (by 403-panel KINOMEscan). SGC-CLK-1 inhibits CLK3 at significantly higher concentrations (IC50 = 363 nM by enzyme assay) and causes only partial STK16 inhibition by cell-based NanoBRET assay.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2880-5MG:
SML2880-BULK:
SML2880-VAR:
SML2880-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SGC-CLK-1 (CAF-170) a chemical probe for the Cdc2-Like kinases CLK1, CLK2, and CLK4
bioRxiv : the preprint server for biology (2022)