Merck
SML3750
Sigma-Aldrich
SR-302
≥98% (HPLC)
別名:
N-(4-(((S)-4-Cyclohexyl-1-(((SR)-1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxamide, N-(4-((2S)-4-Cyclohexyl-1-(1-(methylsulfonyl)piperidin-3-ylamino)-1-oxobutan-2-ylcarbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide, SR 302, SR302
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H42N6O5S
CAS番号:
分子量:
622.78
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(N[C@H](C(NC2CN(CCC2)S(=O)(C)=O)=O)CCC3CCCCC3)=O)C4=CN=C5C=CC=CN54
生物化学的/生理学的作用
SR-302 is an ATP-competitive, potent and selective inhibitor against DDR1/2 & MAPK11/14 (IC50/[ATP] = 53.3 nM/100 μM/DDR1, 0.75 nM/5 μM/DDR2; 45.1 nM/50 μM/MAPK11 (p38β), 6.2 nM/2.5 μM/MAPK14 (p38α) by cell-free kinase assay) with good cellular target actviity (IC50 = 18 nM/DDR2, 23 nM/DDR1, 125 nM/MAPK14, 196 nM/MAPK11 by NanoBRET) and kinome selectivity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3750-VAR:
SML3750-BULK:
SML3750-1MG:
SML3750-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a Selective Dual Discoidin Domain Receptor (DDR)/p38 Kinase Chemical Probe
Journal of Medicinal Chemistry, 64(18), 13451-13474 (2021)