Merck
SML3094
Sigma-Aldrich
SGC-SMARCA-BRDVIII
≥98% (HPLC)
別名:
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N5O3
CAS番号:
分子量:
371.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3O)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H25N5O3/c1-19(2,3)27-18(26)24-10-8-23(9-11-24)15-12-14(21-22-17(15)20)13-6-4-5-7-16(13)25/h4-7,12,25H,8-11H2,1-3H3,(H2,20,22)
InChI Key
AQTNUGRRZDRZIA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SGC-SMARCA-BRDVIII is a potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor that effectively blocks adipocyte differentiation in 3T3-L1 murine fibroblast cultures (1 μM) by preventing the expression of key adipogenesis genes, including PPARγ, C/EBPα, and FABP4, with a >10-fold higher potency than PFI-3.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3094-VAR:
SML3094-BULK:
SML3094-25MG:
SML3094-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Marek Wanior et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(23), 14680-14699 (2020-11-21)
Accessibility of the human genome is modulated by the ATP-driven SWI/SNF chromatin remodeling multiprotein complexes BAF (BRG1/BRM-associated factor) and PBAF (polybromo-associated BAF factor), which involves reading of acetylated histone tails by the bromodomain-containing proteins SMARCA2 (BRM), SMARCA4 (BRG1), and polybromo-1.