Merck
SML3212
Sigma-Aldrich
Eliglustat
≥98% (HPLC)
別名:
Genz 99067, N-[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]-octanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H36N2O4
CAS番号:
分子量:
404.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
N3(CCCC3)C[C@@H](NC(=O)CCCCCCC)[C@H](O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C23H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20/h10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26)/t19-,23-/m1/s1
InChI Key
FJZZPCZKBUKGGU-AUSIDOKSSA-N
生物化学的/生理学的作用
Eliglustat is a potent and selctive glucosylceramide synthase inhibitor approved for treatment of type 1 Gaucher disease.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3212-5MG:
SML3212-VAR:
SML3212-BULK:
SML3212-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)