安全性情報
SML3294
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1N
≥98% (HPLC)
別名:
N-(5-((3-Cyano-7-(cyclopropyl(methyl)amino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)(methyl)amino)-2-methylphenyl)cyclopropanecarboxamide, SGC-CK2-1 inactive control, SGC-CK2-1 negative control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25N7O
CAS番号:
分子量:
415.49
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SGC-CK2-1N is an inactive structure analog of and the recommended negative control for the potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor SGC-CK2-1 (CK2α/CK2α’ IC50 >10 μM with SGC-CK2-1N vs IC50 = 4.2/2.3 nM with SGC-CK2-1 by cell-free enzyme assay).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3294-25MG:
SML3294-5MG:
SML3294-BULK:
SML3294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)