SML3414
GW627368X
≥98% (HPLC)
別名:
2-(4-(4,9-Diethoxy-1-oxo-1H-benzo[f]isoindol-2(3H)-yl)phenyl)-N-(phenylsulfonyl)acetamide, 4-(4,9-Diethoxy-1,3-dihydro-1-oxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)-N-(phenylsulfonyl)benzeneacetamide, GW 627368, GW 627368X, GW-627368, GW-627368X, GW627368
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CC1=CC=C(C=C1)N(C2=O)CC3=C2C(OCC)=C4C=CC=CC4=C3OCC)NS(=O)(C5=CC=CC=C5)=O
InChI
1S/C30H28N2O6S/c1-3-37-28-23-12-8-9-13-24(23)29(38-4-2)27-25(28)19-32(30(27)34)21-16-14-20(15-17-21)18-26(33)31-39(35,36)22-10-6-5-7-11-22/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3,(H,31,33)
InChI Key
XREWXJVMYAXCJV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3414-5MG:
SML3414-BULK:
SML3414-VAR:
SML3414-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)