Merck
SML3439
Sigma-Aldrich
IXA4
98% (HPLC)
別名:
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28N4O4
CAS番号:
分子量:
436.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
生物化学的/生理学的作用
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3439-VAR:
SML3439-25MG:
SML3439-5MG:
SML3439-BULK:
試験成績書(COA)