Merck
SML3508
Sigma-Aldrich
Intepirdine
≥98% (HPLC)
別名:
3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)quinoline, 3-Phenylsulfonyl-8-(piperazin-1-yl)quinoline, GSK 742457, RVT 101, SB-742457
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N3O2S
CAS番号:
分子量:
353.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC3=C(N=C2)C(N4CCNCC4)=CC=C3)=O
生物化学的/生理学的作用
Intepirdine (SB-742457) is a brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist that potentiate cognitive and the behavioral abnormalities of AD in laboratory set up. Intepirdine has failed to demonstrate statistically significant impact on cognition or dementia in phase III trials. Intepirdine promotes satiety.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3508-5MG:
SML3508-25MG:
SML3508-BULK:
SML3508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
5-HT6 receptor antagonists as novel cognitive enhancing agents for Alzheimer's disease
Neurotherapeutics, 5(3), 458-469 (2008)
The 5-HT?C receptor agonist, lorcaserin, and the 5-HT? receptor antagonist, SB-742457, promote satiety; a microstructural analysis of feeding behaviour
Psychopharmacology, 233(3), 417-424 (2016)
5-HT6 receptor agonist and antagonist improve memory impairments and hippocampal BDNF signaling alterations induced by MK-801
Brain Research, 1722, 146375-146375 (2019)