アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@@H]([C@H](NC([C@@H](NC(C1=CC=NO1)=O)CC2CCCCC2)=O)C(N3CCC4(CC3)CCC5=C4C=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C32H44N4O4/c1-3-22(2)28(31(39)36-19-16-32(17-20-36)15-13-24-11-7-8-12-25(24)32)35-29(37)26(21-23-9-5-4-6-10-23)34-30(38)27-14-18-33-40-27/h7-8,11-12,14,18,22-23,26,28H,3-6,9-10,13,15-17,19-21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)/t22?,26-,28-/m0/s1
InChI Key
ZXMXAOYWSLZLQM-NZNGGYBSSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3529-BULK:
SML3529-5MG:
SML3529-VAR:
SML3529-25MG:
試験成績書(COA)