Merck
SML3595
Sigma-Aldrich
Riociguat
≥98% (HPLC)
別名:
BAY 63-2521, BAY 632521, Methyl [4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]methylcarbamate, N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19FN8O2
CAS番号:
分子量:
422.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC(N)=C1N(C(OC)=O)C
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
InChI Key
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Riociguat is a soluble guanylate cyclase stimulator in clinical trials for pulmonary hypertension. It increases cGMP production and induces pulmonary vasodilation. It has not effect on phosphodiesterases PDE1-9 and PDE11 when used a concentrations less than 3µM.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3595-BULK:
SML3595-5MG:
SML3595-25MG:
SML3595-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of riociguat (BAY 63-2521): a potent, oral stimulator of soluble guanylate cyclase for the treatment of pulmonary hypertension
ChemMedChem, 4, 853-865 (2009)
Riociguat for pulmonary hypertension--a glass half full
The New England Journal of Medicine, 369, 386-388 (2013)