アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -75 to -95°, c = 0.5 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC([C@@H](O)CN[C@@H]2CC(C=C(OCC(OCC)=O)C=C3)=C3CC2)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C22H26ClNO4.ClH/c1-2-27-22(26)14-28-20-9-7-15-6-8-19(11-17(15)12-20)24-13-21(25)16-4-3-5-18(23)10-16;/h3-5,7,9-10,12,19,21,24-25H,2,6,8,11,13-14H2,1H3;1H/t19-,21-;/m0./s1
InChI Key
NQIZCDQCNYCVAS-RQBPZYBGSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB3(155)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1070-VAR:
SML1070-BULK:
SML1070-5MG:
SML1070-25MG:
試験成績書(COA)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究