SML3846
Motixafortide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
別名:
TF 14016 trifluoroacetate, B 4F-benzoyl-TN14003 trifluoroacetate, BKT 140 trifluoroacetate, BKT140 trifluoroacetate, N2-(4-Fluorobenzoyl)-L-arginyl-L-arginyl-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-lysyl-D-lysyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-arginyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-cysteinyl- L-argininamide cyclic (4→13)-disulfide trifluoroacetate, TF14016 trifluoroacetate
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Lyophilized powder or film)
保管条件
desiccated
色
white to off-white
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(NCCCC1NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC(C3N(CCC3)C(C(CCCCN)NC(C(CCCCN)NC(C(CCCNC(N)=O)NC(C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C(CSSCC(C(NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)=O)NC1=O)NC(C(CC5=CC6=C(C=CC=C6)C=C5)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C7=CC=C(C=C7)F)=O)=O)=O)=O)=O)=O
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3846-VAR:
SML3846-5MG:
SML3846-25MG:
SML3846-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)