Merck
SYNF43243L
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F43243L, 3-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
clear
ジョイント
side joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech F43243L
ボトルの最大容量
3000 mL
詳細
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
アプリケーション
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.