Merck
T2909
Sigma-Aldrich
トマチジン 塩酸塩
≥85%
別名:
3β-ヒドロキシ-5α-トマチダン 塩酸塩, 5α-トマチダン-3β-オール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H45NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
452.11
Beilstein:
3920740
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥85%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
InChI Key
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トマチジンは糖アルカロイドであり、未熟トマトに多く含まれるトマチンのアグリコン代謝産物です。
アプリケーション
トマチジン塩酸塩は、次の用途で使用されています。
  • 上咽頭癌に対するその作用を細胞増殖およびフローサイトメトリーアッセイを用いて評価するために。
  • 肝細胞癌細胞株におけるヘッジホッグシグナル伝達の非特異的阻害を評価するために、陰性コントロールとして。
  • 膵癌細胞を用いた細胞増殖アッセイおよび発現試験のコントロールとして。
生物化学的/生理学的作用
トマチジンは、抗酸化核内因子であるE2関連因子2(Nrf2)およびマイトファジーを誘発し、C.elegansの老化プロセスの遅延を促進します。トマチジンは、哺乳類ラパマイシン標的タンパク質複合体1(mTORC1)を活性化することで、筋委縮を抑制し、筋内でのタンパク同化を促進します。骨格筋委縮の治療に有用と考えられます。
嚢胞性繊維症の合併症として一般に見られる黄色ブドウ球菌小コロニー変異株の強力な阻害剤です。通常の黄色ブドウ球菌株にはほとんどまたはまったく効果がありません。間接的にiNOSおよびCOX-2経路を阻害して抗炎症活性も示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2909-BULK:
T2909-100MG:
T2909-VAR:
T2909-500MG:
T2909-1G:
T2909-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Activation of the hedgehog pathway in human hepatocellular carcinomas
Huang S, et al.
Carcinogenesis, 27(7), 1334-1340 (2006)
Maxime Lamontagne Boulet et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 62(6) (2018-04-04)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a leading cause of deadly hospital-acquired infections. The discovery of anti-Staphylococcus antibiotics and new classes of drugs not susceptible to the mechanisms of resistance shared among bacteria is imperative. We recently showed that tomatidine (TO)
Jessica L Cooperstone et al.
Scientific reports, 7(1), 5106-5106 (2017-07-13)
Prolonged tomato consumption can mitigate ultraviolet (UV) light induced sunburn via unknown mechanisms. Dietary carotenoids distributed to skin are hypothesized to protect skin against UV-induced damage, although other phytochemicals may play a role. We hypothesize that tomato consumption would protect
Tomatidine enhances lifespan and healthspan in C. elegans through mitophagy induction via the SKN-1/Nrf2 pathway
Fang EF, et al.
Scientific reports, 7, 46208-46208 (2017)
Systems-based discovery of tomatidine as a natural small molecule inhibitor of skeletal muscle atrophy
Dyle MC, et al.
Test, 289(21), 14913-14924 (2014)