分子量
antigen 140 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: 1:100 using cultured cells
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10
immunoprecipitation (IP): 1:250
western blot: 1:1,000 using NGF-treated PC12 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr490)
遺伝子情報
human ... NTRK1(4914)
mouse ... Ntrk1(18211)
rat ... Ntrk1(59109)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
T9691-VAR:
T9691-.1ML-PW:
T9691-BULK:
T9691-.1ML:
試験成績書(COA)