Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
06-574
Sigma-Aldrich
抗TrkA抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, tyrosine kinase receptor A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
見かけの分子量が140 kDaのTrkAは、親和性の高い神経成長因子(NGF)です。Trkプロトオンコジーンファミリーには4つのメンバー、つまりTrkA、TrkB、TrkC、およびTrkEがあり、これらは中枢および末梢神経系全体でさまざまに発現します。TrkAは神経成長因子(NGF)と結合し、さらにチロシン残基(Tyr490、Tyr674、Tyr675、Tyr751およびTyr785)で自己リン酸化して、複数の下流エフェクタータンパク質を活性化します。Tyr490でのリン酸化は、Shc結合と、後続するRas-MAPキナーゼシグナル伝達カスケードの活性化に必要で、これによりElk-1依存性遺伝子転写と神経突起成長が活性化します。Tyr674およびTyr675でのリン酸化は、TrkAチロシンキナーゼの触媒ドメイン内で生じ、Trkキナーゼ活性を反映します。また、Tyr751でのリン酸化は、PI3キナーゼ結合とAktシグナル伝達カスケードの活性化に必要です。
特異性
TrkA、Mr 140 kDaを認識します。TrkBおよびTrkCとは交差反応しません。
その他の種との反応性は確認していません。
免疫原
ラットTrkA受容体の細胞外ドメイン全体に相当する細菌発現系精製タンパク質で免疫付与されたウサギ。
アプリケーション
TrkAのレベルを検出する抗TrkA抗体は、IC、IP、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
免疫沈降:
4 μgの前回のロットは、500 μgのPC-12 RIPAライセートからTrkAを免疫沈降させました。
免疫細胞染色:
10 μg/mLの前回のロットは、4%パラホルムアルデヒドで固定したPC-12細胞中のTrkAに対して免疫染色陽性を示しました。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
神経変性疾患
品質
ヒトA431細胞、マウス3T3またはラットPC-12細胞ライセート由来のRIPAライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用、このロットはヒトA431細胞由来のRIPAライセートで、前回のロットはマウス3T3およびラットPC-12細胞ライセートでTrkAを検出しました。
ターゲットの説明
140 kDa
関連事項
先発品:CBL770
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー、pH 7.6、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスIgG1抗体。-20℃で凍結保存。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:冷凍庫の温度が-20°C未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-574:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nerve growth factor in the developing and adult lacrimal glands of rat with and without inherited retinitis pigmentosa.
Muzi S, Colafrancesco V, Sornelli F, Mantelli F, Lambiase A, Aloe L
Cornea null
The Gata3 transcription factor is required for the survival of embryonic and adult sympathetic neurons.
Tsarovina, K; Reiff, T; Stubbusch, J; Kurek, D; Grosveld, FG; Parlato, R; Schutz, G; Rohrer, H
The Journal of Neuroscience null
An alternatively spliced form of the nerve growth factor receptor TrkA confers an enhanced response to neurotrophin 3
Clary, D. O. and Reichardt, L. F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 11133-11137 (1994)
Rui Ji et al.
PloS one, 9(12), e115140-e115140 (2014-12-17)
Tyro3, Axl and Mertk (TAM) receptor tyrosine kinases play multiple functional roles by either providing intrinsic trophic support for cell growth or regulating the expression of target genes that are important in the homeostatic regulation of immune responses. TAM receptors
p21-activated protein kinase 4 (PAK4) interacts with the keratinocyte growth factor receptor and participates in keratinocyte growth factor-mediated inhibition of oxidant-induced cell death.
Lu, Y; Pan, ZZ; Devaux, Y; Ray, P
The Journal of Biological Chemistry null