安全性情報
AB3560P
Sigma-Aldrich
抗ナトリウム抗体、塩化カリウム共輸送体1
Chemicon®, from rabbit
別名:
Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, solute carrier family 12 sodium/potassium/chloride transporters), member 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, bovine, mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC12A2(6558)
詳細
Na+/K+/Cl-共輸送体アイソフォーム1(NKCC1)は、膜を介したナトリウム、カリウム、塩化物イオンの輸送に関与しています。NKCC1はナトリウムと塩化物の再吸収を媒介し、細胞の容積調節で重要な役割を果たしています。またNKCC1は、正常な細胞増殖の調節にも関与していますが、その過剰発現は、いくつかのがん原遺伝子と同様の方法で、明らかな細胞形質転換をもたらします(Panet, 1999)。NKCC1はブメタニドによって阻害され、ブメタニド感受性ナトリウム-(カリウム)-塩化物共輸送体1とも呼ばれます。ブメタニドによるNKCC1活性阻害は、高[K+]oを介したClの取り込みを減少させ、星状細胞の膨潤を阻止し、網膜色素上皮細胞、心室筋細胞、血管内皮細胞などにおいて、等張条件下で細胞の収縮をもたらします(Russell, 2000; Su, 2002)。NKCC1は、脳虚血などの病態において、細胞内のNa+、K+、Cl-の過剰負荷と細胞の膨張に関与している可能性があります(Yan, 2001)。NKCC1は複数の組織で発現していますが、mRNAの発現量は30倍も幅があります。脳全体のニューロンと星状細胞で高度に発現し、虚血壊死細胞死に関与しています。
特異性
ヒトおよびマウスと交差反応すると予想されます。免疫原配列は、マウスで95%、ヒトで86%、およびウシで82%保存されています。
ラットのナトリウム/カリウム/塩化物共輸送体1(NKCC1、BSC2、CCC1)を認識します。免疫原は他のCCCとの顕著な配列相同性を示しません。
免疫原
ラットNKCC1のC末端近傍の22のアミノ酸ペプチド配列(Moore-Hoon et al. 1998; Delpire et al. 1994; Payne et al. 1995; Isering et al. 1997; Mount et al. 1998).
アプリケーション
この抗ナトリウム/カリウム/塩化物共輸送体1抗体を用いたナトリウムの検出において、ELISA、IH、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
パラホルムアルデヒド固定組織では、2~20 µg/mLで試してみることをお勧めします。
ELISA:
0.5~1.0 µg/mLで使用、1ウェルあたり1 µg/mLの対照ペプチドが使用されました。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & 輸送体
品質
ラット脊髄ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µg のラット脊髄ライセートでNa+/K+/CL-共輸送体1を検出できます。
ターゲットの説明
170 kDa
物理的形状
アフィニティー精製ウサギポリクローナル抗体、PBSバッファー溶液、0.1% BSA含有
免疫アフィニティー精製
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から6か月間安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
脊髄・結腸
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3560P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Zhu et al.
Neuroscience, 220, 330-340 (2012-06-26)
Persistent inflammation is associated with a shift in spinal GABA(A) signaling from inhibition to excitation such that GABA(A)-receptor activation contributes to inflammatory hyperalgesia. We tested the hypothesis that the primary afferent is the site of the persistent inflammation-induced shift in
Keiichiro Suzuki et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 46(1), 86-94 (2023-01-04)
From our previous observation that the anesthetic effects of phenobarbital potentiate in rats with a decreased cerebral protein expression of the potassium chloride cotransporter KCC2 (SLC12A5), an in vivo study was conducted to clarify whether the pharmacological effect of phenobarbital
Mari A Virtanen et al.
Cells, 9(12) (2020-12-10)
Ionotropic GABA transmission is mediated by anion (mainly Cl-)-permeable GABAA receptors (GABAARs). In immature neurons, GABA exerts depolarizing and sometimes functionally excitatory actions, based on active uptake of Cl- by the Na-K-2Cl cotransporter NKCC1. While functional evidence firmly shows NKCC1-mediated
Jichao Chen et al.
Developmental cell, 13(3), 325-337 (2007-09-04)
In the mammalian inner ear, endolymph is produced and resorbed by a complex series of epithelia. We show here that estrogen-related receptor beta (ERR-beta; NR3B2), an orphan nuclear receptor, is specifically expressed in and controls the development of the endolymph-producing
Elodie M Richard et al.
Cell death & disease, 14(6), 387-387 (2023-06-30)
Wolfram syndrome (WS) is a rare neurodegenerative disorder encompassing diabetes mellitus, diabetes insipidus, optic atrophy, hearing loss (HL) as well as neurological disorders. None of the animal models of the pathology are presenting with an early onset HL, impeding the