保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
アプリケーション
特徴および利点
- Contains dextrose polymer functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
- Degradable polymer
構成
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D®は、より生理学的な培養条件のために天然の細胞外環境を模倣することを目的とした、3D細胞培養用の合成されたハイドロゲルプラットフォームです。
プロトコル
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
関連コンテンツ
3D細胞培養用のTrueGel3D™キットでは、足場となるペプチドの濃度やゲルの硬さを最適化するための高度なプロトコルが利用できます