アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL (Stock solutions in DMSO should be used within a month. Acidic solutions exhibit weaker inhibition)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC(C(C#N)=C(N)SC1=C(N)C=CC=C1)=C(N)SC2=C(N)C=CC=C2.CCO
InChI
1S/C18H16N6S2.C2H6O/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22;1-2-3/h1-8H,21-24H2;3H,2H2,1H3
InChI Key
CFQULUVMLGZVAF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U120-IP:
U120-VAR:
U120-5MG:4548173214733
U120-1MG:4548173214726
U120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology