Merck
U211200
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dU ホスホロアミダイト
≥99.0% (reversed phase HPLC)
別名:
DMT-2'-フルオロ-dU アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H46FN4O8P
CAS番号:
分子量:
748.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
分子量
748.78 g/mol
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: deoxyuridine
base protecting group: none
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
InChI Key
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′フルオロ-dUホスホロアミダイトは、熱安定性が高く、ヌクレアーゼ耐性が向上したオリゴヌクレオチドの合成に使用される2′フルオロホスホロアミダイトです。
主な特徴は以下のとおりです-
  • DNAまたはRNAホスホロアミダイトと併用可能
  • 推奨される脱保護条件は、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間、またはAMAを用いて65°Cで10分間
  • 2′フルオロオリゴヌクレオチドの合成は標準的なDNA合成と似ているが必要なカップリング時間が長い(DNAモノマーでは90秒であるのに対し、推奨は3分)
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造
アプリケーション
DMT-2′フルオロ-dUホスホロアミダイトは、自動化固相化学を用いた2′-フルオロ修飾オリゴヌクレオチド配列の合成での使用に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U211200-AGL:
U211200-C:
U211211-01:
U211200-500G:4548173377261
U211251-01:
U211200-AVC:
U211200-100G:
U211200-00:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)