アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
C(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4cccnc4
InChI
1S/C25H22N2/c1-4-12-22(13-5-1)25(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)27-20-21-11-10-18-26-19-21/h1-19,27H,20H2
InChI Key
PQFNWDHABGBCHB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
U6758-BULK:
U6758-VAR:
U6758-5MG:
U6758-25MG:
試験成績書(COA)