クローン
3E9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH1L1(10840)
詳細
免疫原
Sequence
EESFGPVMIISRFADGDLDAVLSRANATEFGLASGVFTRDINKALYVSDKLQAGTVFVNTYNKTDVAAPFGGFKQSGFGKDLGEAALNEYLRVKTVTFEY
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0010840M1-50UG:
WH0010840M1-100UG:
試験成績書(COA)