Merck
Z326747
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS neck12/21
詳細
calibrated to contain (TC, EX)
無菌性
non-sterile
特徴
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
包装
pack of 2
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.06 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クラスA、適合性が認証されています。DURAN®製で、スクエアグリップのPP栓が付いています。ETERNAアンバー色拡散染料の印と文字は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。DIN EN ISO 1042に準拠しています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR36847 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)