Merck
Z353213
Sigma-Aldrich
Calculators, Sharp, General-purpose
Model EL-344RB Metric conversion calculator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
44101800
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Sharp
バッテリー電源
solar cells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Display: 8-digit with punctuation
Features: 3-key memory; +/−; square root; percent; protective wallet. Second and third functions on key provide 44 English-to-metric and metric-to-English unit conversions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)