Merck
Z359025
Sigma-Aldrich
Nalgene® 凍結保存バイアル、システム100
capacity 1 mL
別名:
cryostorage vial, cryovial cryotube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
無菌性
sterile (certified)
sterile; irradiated
特徴
External thread
包装
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
メーカー/製品名
Nalgene® 5000-1012
パラメーター
-150 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
1 mL
チューブ直径
11.68 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
気相液体窒素フリーザーにサンプルを長期間貯蔵するのに適した画期的なバイアルです。ガスケットにより、8,000×gまでのマイクロ遠心分離機で使用しても漏れません。バイアルは外側にネジが切ってあり、フタに深いスカートがあるため、菌移送が容易です。バイアルは直径がわずかに細いため、超小型System100 CryoBoxに適合します。底部の自立用スカートにはホルダーと噛み合う溝があるため、片手で容易に操作できます。
シリコーンシールはタルク潤滑剤なしで製造されているため、使用前に別途洗浄する必要はありません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)