Merck
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.22
物質
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
詳細
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 4
メーカー/製品名
Nalgene® 4105-2800
キャパシティ
2.8 L
フラスコ有効容積
2,800 mL
結合型
non-treated surface
詳細
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)