Merck
Z370819
Scienceware®レプリケーター、96-well
polycarbonate
別名:
plate replicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37876-0002
詳細
1回の簡易な操作で、冗長な96ウェルブロッティング手順を行います。この独自の製品の96「オープンエンド」ピペットチップは、平底、V字底、丸底のプレートから、0.2 mL薄壁PCRプレートとチューブまで、すべてのタイプのプレートに適合します。このレプリケーターは、あらゆる標準構造の96ウェルプレートに適合し、各ウェルから約10 μLを採取します。この採取液をハイブリダイゼーション膜や寒天表面に運びます。rDNAライブラリの複製、コロニーハイブリダイゼーション法、ファージタイピングなどに適しています。
  • オートクレーブ処理可能
  • ポリプロピレン
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)