Merck
Z382035
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 15 L (4 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
別名:
carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
詳細
Not recommended for use with most organic solvents
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2324-0015
L × W × H
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
公称容量
15 L (4 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Similar to Style 2323, but all polypropylene.
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
化学的/物理的耐性
Autoclavable
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)