Merck
Z709077
ART®ノンフィルターチップ
HLT 300U SOFTFIT, size 1-300 μL, Pure packed, non-sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 3771
最大容量:
300 μL
サイズ:
1-300 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNase free
RNase free
Pure packed
包装:
pack of 960 ea
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
Pure packed
包装
pack of 960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3771
最大容量
300 μL
サイズ
1-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ユーザーフレンドリーなART®ノンフィルターチップを使用すると、ピペットチップに片手で容易にアクセスできます。ワークフローに適合し、チップからベンチまたは床への流出の懸念がないように設計されています。
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
特徴および利点
  • 品質、性能、および信頼性を確保します。
  • 認証済みの滅菌チップで、デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、DNA、および発熱物質を含みません。
  • ラックは、ピペットチップへのアクセスが便利で効率的になるように設計されており、実験中の貴重な時間を節約します。
  • フロントラッチ機構により確実に閉じて固定されるため、チップは安全に保護されて保管されます。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)