物質
polyethylene film
無菌性
sterile
特徴
piercable
メーカー/製品名
Excel Scientific EZPS-25
L
146.1 mm
W × L
8.26 cm × 14.61 cm
W
82.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Easily pierceable.
- 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
- EZ-Pierce™ films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
- Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
法的情報
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック