Merck
Z722529
X-Pierce film
sterile
別名:
piercable film, piercable plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
vinyl film
無菌性
sterile
特徴
piercable
メーカー/製品名
Excel Scientific XP-25
包装
pkg of one tamper evident zippered bag of 50
テクニック
tissue processing: suitable
W × L
79.4 mm × 145.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
また、時間の経過とともに、複数の試薬を手作業で加える際の汚染からプレートの内容物を保護するのにも役立ちます。X-Pierceフィルムは、厚さ89 μmのビニールと厚さ18 μmの接着剤層から成り、96ウェルプレートのサンプルを汚染や蒸発から一時的に保護するように設計されています。各ウェルのプレカット「X」は、ロボットプローブまたはピペットチップに押されると、容易に下向きに曲がる4つのフラップが生じるので、コアリング汚染や接着剤汚染もなく、サンプルにアクセスできます。X-Pierceフラップを隔てる薄い接着剤層と特別なヘアラインカットが組み合わさることにより、プローブが接着剤と接触して塞がれるのを防ぎます。サンプリング後、フラップは継続的保護のために元の位置に戻ります。サンプリング後、長期にサンプルを保護する目的で、連続フィルムを2層目として塗布する必要があります。
法的情報
X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3