Merck
Z722804
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R 遠心分離機アクセサリ
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1418
パラメーター
3,305 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG