Merck
Z740266
Tough-Spots®
size 1/2 in., yellow
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
(Polyvinyl)
yellow
包装
pkg of 1000 ea (per roll)
メーカー/製品名
Diversified Biotech T-SPOTS-50Y
サイズ
1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
堅牢性 - 化学的に不活性なポリオレフィンラベルは、ほとんどの有機溶媒や腐食剤に耐えられます。ほとんどのプラスチック†、ガラス、および金属に亀裂、剥離、分解せずに付着します。
耐熱性 - -196°Cから100°Cまで、Tough-Spots®は沸騰しているウォーターバス、中度のオーブン温度(150°C)、オートクレーブ、および冷凍庫の極端な温度(液体窒素、気相窒素)に耐えられます。
特殊デザイン - ラベルシートは、レーザー印刷が簡単にできるように特別トップコーティング済み。平面を保つことのできる耐熱性シートはレーザープリンターに詰まりません。
最適なサイズ - 多種多様なマイクロ遠心チューブの蓋、クライオバイアルのキャップや蓋、その他のラボ用容器のキャップ、蓋、カバーに適合します
色分け - 3/8インチ(9.5 mm)径と1/2 インチ(13 mm)径のLaser Tough-Spots®は、白色、青色、緑色、オレンジ色、赤色、および黄色でご提供しています。
法的情報
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Tough-Spots® size 3/8 in., yellow
Z740260
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., green
Z740257
Tough-Spots®
Tough-Spots® 5 across, diam. 1/2 in., assorted colors, roll of 5000
Z743588
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., red
Z740259
Tough-Spots®
Tough-Spots® size 3/8 in., blue
Z740256
Tough-Spots®