特徴
piercable
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IST Scientific IST-110-078SR
L × W
78 mm × 200 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Non-woven gas permeable peelable seal for cell & seed culture.
Features: Opaque, non-woven, porous, gas permeable, barrier to solid contaminants, pierceable, peelable. Seals to polypropylene and polystyrene plates. Pierceable. Peelable. Not certified free from nucleases and DNA.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 80°C.
Features: Opaque, non-woven, porous, gas permeable, barrier to solid contaminants, pierceable, peelable. Seals to polypropylene and polystyrene plates. Pierceable. Peelable. Not certified free from nucleases and DNA.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 80°C.
アプリケーション
Short term incubation,agriculture & seed storage, cell culture, for use in autoclaves
法的情報
Gas PermASeal is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)