物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (w/green ring)
無菌性
sterile (Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 720-1320
容積測定範囲
2-10 mL
直径
13 mm
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female inlet (Luer-Lok®)
male outlet (Luer slip)
適合性
suitable for application (sterile filtration and clarification of cell culture media, buffers and additives)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一般的な組織培養用膜です。流量が多く、タンパク質の結合が少なく、競合他社のセルロース膜より抽出物が少ない膜です。本質的に親水性で、外側に湿潤剤を含みません。試料の容量:2~10 mL入口:めすのルアーロック。出口:おすのルアースリップ。滅菌、非細胞毒性、および発熱性物質不含の試験済み。オートクレーブしないでください。
アプリケーション
細胞/組織培養用途にお勧めします。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries