サイズ
(square)
11.4 cm × 11.4 cm × 3.2 cm
包装
pk of 5
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- すべてのブロットに対応できる完全なボックス
- 抗体の使用量を削減
- ヒンジ付きの蓋が、蒸発を最小限に抑えます
- 2等分用、全量用、ストリップ用、またはミニ用
どんなサイズのウェスタンブロットでも、完全にフィットするボックスがあります。一般的なブロットサイズに正確にマッチするボックスにより、より多くのブロットをシェイカーおよびロッカーに設置でき、試薬や抗体の使用量を確実に最小限に抑えます。さらに、すべての隅の角度が90°であり、底の表面は均一平面であるため、高コストの試薬や抗体の消費をさらに抑えます(例えば、通常のミニゲルでは約4 mLだけを必要とします)。
真に使い切り可能な価格であり、すべてのサイズが透明なポリスチレン製です。また、すべてのサイズに、蒸発を抑えるための開けやすいヒンジ付き蓋が付いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック