詳細
Universal, fixed position acrylic stand with neoprene pad for supporting tube racks. Holds tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
特徴および利点
- Grooved support base for quick angle adjustment
- Fully stabilized design
- Pick an angle and start pipetting
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)