Merck
Z136107
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support rack
holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.01
物質
polypropylene
特徴
Holds 50x pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18953-0000
L × W × H
8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm
詳細
Molded PP rack is autoclavable (121°C). Holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement. Holes in top and middle deck are 16 mm diam., and holes in lower deck are tapered from 16 to 6 mm diam. Lower deck prevents pipette tips from touching table beneath.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3