Merck
BR28300
BRAND® pipette tray
PVC, L × W × H 280 mm × 220 mm × 39 mm
別名:
Pipette Trays, Trays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
PVC
メーカー/製品名
BRAND 28300
L × W × H
280 mm × 220 mm × 39 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)