包装
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
メーカー/製品名
Diversified Biotech SIDE-1100
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
1.50 in. × 0.25 in.
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates. Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
法的情報
D-230 is a registered trademark of Texaco
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)