Merck
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
Diversified Biotech TNY-WTR
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
法的情報
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)