Merck
M6163
Nalgene® Cryowareマーカーセット
assorted colors, one each red, green, blue, and black
別名:
cryomarker, cryopen, freezer marker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 4
メーカー/製品名
Nalgene 6313-0010
テクニック
cryopreservation: suitable
assorted colors, one each red, green, blue, and black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
布、ボール紙、プラスチックへの不滅マーキングのため。滲みの生じないインクは極低温であっても色あせしません。極微細チップ。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries