Merck
Z764019
MicroTissues® 3Dペトリディッシュ® micro-mold スフェロイド
size L, 9 x 9 array, fits 12 well plates
別名:
3D, 3D Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
spherical
サイズ
L
無菌性
sterile; autoclaved
特徴
lid: no
9 x 9 array
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
MicroTissues Inc. 12-81
容量
190 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲル化したアガロースをmicro-moldから外し、標準的な12ウェルまたは24ウェル細胞培養ディッシュに移し、細胞培養培地で平衡化します。
このアガロースは透明であるため、各々のアガロースマイクロウェルの底部で形成されるスフェロイドまたはmicrotissueは、位相差、明視野または蛍光顕微鏡を用いた標準的な倒立顕微鏡により容易に観察可能です。
  • micro-moldは最高12回まで再利用でき、標準的なオートクレーブにより滅菌可能です。
  • micro-moldは、滅菌性を維持しその細かな表面形状に対し埃や繊維が付着するのを防ぐため、蓋つきの容器で保管してください。
  • 細胞観察・イメージングに十分な倍率および解像度を有する顕微鏡であれば、3Dペトリディッシュとの併用に適していると考えられます。
Six autoclavable precision micro-molds to cast 3D Petri Dish for forming larger spheroids. 3D Petri Dish for use in 12-well plate. Each micro-mold forms 81 circular recesses in a 9 x 9 array.
  • Nominal dimensions of each 3D culture recess: diam. 800 μm x D 800 μm
  • Micro-molds also form single chamber for cell seeding
法的情報
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elizaveta V Koudan et al.
Biotechnology journal, 15(5), e1900217-e1900217 (2020-01-30)
Reproducible, scalable, and cost effective fabrication and versatile characterization of tissue spheroids (TS) is highly demanded by 3D bioprinting and drug discovery. Consistent geometry, defined mechanical properties, optimal viability, appropriate extracellular matrix/cell organization are required for cell aggregates aimed for
Vladislav A Parfenov et al.
Science advances, 6(29), eaba4174-eaba4174 (2020-08-04)
Magnetic levitational bioassembly of three-dimensional (3D) tissue constructs represents a rapidly emerging scaffold- and label-free approach and alternative conceptual advance in tissue engineering. The magnetic bioassembler has been designed, developed, and certified for life space research. To the best of
Cameron S Cowan et al.
Cell, 182(6), 1623-1640 (2020-09-19)
Human organoids recapitulating the cell-type diversity and function of their target organ are valuable for basic and translational research. We developed light-sensitive human retinal organoids with multiple nuclear and synaptic layers and functional synapses. We sequenced the RNA of 285,441