Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1010
Sigma-Aldrich
抗CD8a抗体 クローン1B19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD8a, T-リンパ球分化抗原T8/Leu-2, T細胞表面糖タンパク質CD8α鎖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B19, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 25.73 kDa
observed mol wt ~35 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: 1:50-1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD8A(925)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1B19はCD8αを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞外ドメインに由来する143個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトCD8αの細胞外ドメインに由来する143個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、THP-1細胞ライセート中のCD8aが検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織切片のCD8aが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、THP-1細胞株のCD8aが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織切片のCD8aが検出できます。
抗CD8a クローン1B19 ZooMAb(カタログ番号: ZRB1010)は、T細胞表面糖タンパク質CD8α鎖を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
T細胞表面糖タンパク質CD8α鎖(UniProt:P01732;Tリンパ球分化抗原T8/Leu-2、CD8aとしても知られる)は、ヒトのCD8A(MALとしても知られる)遺伝子(Gene ID:925)によってコードされています。CD8aは、1つのIg様V型ドメイン(aa22-135)を有する1回膜貫通型のI型膜内在性タンパク質であり、免疫応答に不可欠な役割を果たし、外的および内的攻撃に対する応答で複数の機能を果たします。CD8aは、21個のアミノ酸のシグナルペプチドで合成され、その後シグナルペプチドは切断されて成熟型になります。CD8は通常、2つのジスルフィド結合で結合したαおよびβ鎖のヘテロ二量体として存在しますが、ホモ二量体を形成することもできます。CD8α/α二量体は、γ/δTCRを有するT細胞、NK細胞、腸管上皮間リンパ球、およびリンパ系樹状細胞といったサブセットに発現します。CD8aは主にMHCクラスI分子・ペプチド複合体の共受容体として機能します。CD8aは、T細胞受容体(TCR)および抗原提示細胞によって提示されるMHCクラスIタンパク質と同時に相互作用すると報告されています。NK細胞では、細胞表面にCD8aホモ二量体が存在することで、複数の標的細胞への結合および溶解を可能にする生存機構が働くようになります。また、CD8aホモ二量体分子は、活性化リンパ球の生存およびメモリーCD8 T細胞への分化を促進します。CD8の細胞質ドメインはチロシンキナーゼlckの結合部位となり、T細胞の活性化、発達、細胞傷害性エフェクター機能につながる細胞内シグナル伝達を促進します。CD8+細胞傷害性T細胞は、腫瘍細胞や、ウイルス、細菌、寄生虫に感染した細胞の細胞死を誘導するうえで重要な役割を果たします。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1010-4X25UL:
ZRB1010-3X25UL:
ZRB1010-25UL:
ZRB1010-2X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Long Qin et al.
Science advances, 8(21), eabn3774-eabn3774 (2022-05-26)
The diffuse-type gastric cancer (DGC) is a subtype of gastric cancer (GC) associated with low HER2 positivity rate and insensitivity to chemotherapy and immune checkpoint inhibitors. Here, we identify urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) as a potential therapeutic target for