Merck
すべての画像(23)
主要文書
安全性情報
ZRB1148
Sigma-Aldrich
抗BRG1抗体 クローン1N12 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-BAF190, Anti-BAF190A, Anti-BRG1, Anti-CSS4, Anti-MRD16, Anti-RTPS2, Anti-SNF2, Anti-SNF2-beta, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N12, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 184.65 kDa
observed mol wt ~185 kDa
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMARCA4(6597)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1N12は、転写活性化因子BRG1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域に由来する65アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒト転写活性化因子BRG1のN末端領域に由来する65アミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞核抽出物でBRG1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC、およびNIH 3T3細胞でBRG1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大腸およびマウス大腸組織切片でBRG1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BRG1 クローン1N12 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1148)は、転写活性化因子BRG1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
転写活性化因子BRG1(UniProt:P51532;別名ATP依存性ヘリカーゼ、SMARCA4、BRG1関連因子190A、BAF190A、有糸分裂増殖および転写活性化因子、BRG-1タンパク質、タンパク質brahmaホモログ1、SNF2-β、SWI/SNF関連マトリックス結合性アクチン依存性のクロマチン制御因子サブファミリーAメンバー 4)は、ヒトSMARCA4(別名BAF190A、BRG1、SNF2B、SNF2L4)遺伝子(Gene ID: 6597)によりコードされています。BRG1は、多タンパク質クロマチンリモデリング複合体SWI/SNF、すなわちSWI/SNF-A (BAF)、SWI/SNF-B(PBAF)および関連複合体の構成要素です。SWI/SNF複合体には、10~12個の互換性サブユニットが含まれ、ATPアーゼサブユニットとしてBRG1/SMARCA4またはBRM/SMARCA2のいずれかを有しています。これらの複合体は、ATP依存的にヌクレオソームのコンフォメーション変化をもたらし、細胞周期の進行、DNA修復、および発生に重要な役割を果たしています。BRG1は、ポリコームが媒介する非中胚葉性発生制御因子の抑制を維持することが示されています。複数の研究から、BRG1ノックアウトが中胚葉誘導時のマウスESC心筋細胞分化の混乱および系列特異的な遺伝子発現の調節不全をもたらすことが示されています。SMARCA4/BRG1遺伝子の変異は、腎臓または腎外の悪性ラブドイド腫瘍の素因となるラブドイド腫瘍素因症候群2を引き起こします。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1148-4X25UL:
ZRB1148-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)