Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1354
Sigma-Aldrich
抗アルドラーゼC抗体 クローン3B18 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
EC:4.1.2.13, Zebrin II, フルクトース二リン酸アルドラーゼC, 脳型アルドラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC (p)
WB
クローン:
3B18, monoclonal
recombinant monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B18, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 39.46 kDa
observed mol wt ~39 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDOC(230)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3B18は、ヒトアルドラーゼCを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域における22アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトアルドラーゼCのC末端領域における22アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト脳組織溶解液中のアルドラーゼCを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト小脳およびヒト大脳皮質組織片のアルドラーゼCを検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト小脳組織片のアルドラーゼCを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗アルドラーゼC クローン3B18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1354)は、アルドラーゼCを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
フルクトース二リン酸アルドラーゼC(UniProt:P09972、別名:EC:4.1.2.13、脳型アルドラーゼ)は、ヒトにおいてALDOC(別名:ALDC)遺伝子(Gene ID:230)によってコードされています。アルドラーゼは、フルクトース1-6-二リン酸のグリセルアルデヒド3-リン酸およびジヒドロキシアセトンリン酸への可逆的変換を解糖系を介して触媒する糖分解酵素です。細胞内では、アルドラーゼは細胞質および核の両方に局在します。脊椎動物では、筋肉ではアルドラーゼA、肝臓ではアルドラーゼB、脳ではアルドラーゼCの3つの型が報告されています。アルドラーゼCは、主に小脳および網膜に発現するホモ四量体の酵素です。その動態特性は、AおよびBアイソフォームの動態特性の間のやや中間です。胎児組織では、低レベルのアルドラーゼCのみが検出されています。アルドラーゼCは、明確な特徴をもつ小脳プルキンエ細胞集団に特異的に発現するため、小脳区画の研究において有用なマーカーとなります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Fujita.H., et al. (2014).PLoS ONE 9(1): e86679; Waltheer, EU., et al. (1998).Proc.Natl.Acad.Sci. USA.95(5); 2615-2620)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1354-25UL:
ZRB1354-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)