Merck
すべての画像(24)
主要文書
安全性情報
ZRB1369
Sigma-Aldrich
抗RARα抗体 クローン3L14 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
レチノイン酸受容体α, 核内受容体サブファミリー1グループBメンバー1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3L14, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 50.77 kDa
observed mol wt ~58 kDa
化学種の反応性
human, canine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RARA(5914)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3L14は、レチノイン酸受容体α(RARα)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。 N末端半分における17アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトレチノイン酸受容体αのN末端半分における17アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、A431細胞溶解物中のRARαを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVECおよびNTERA2細胞のRARαを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100~1,000で使用、ヒト前立腺がんおよびヒト精巣組織片のRARαを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、レチノイン酸受容体αペプチドにKD値9.8 x 10^(-8)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗RARα クローン3L14 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1369)は、RARαを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
レチノイン酸受容体α(UniProt:P10276、別名:RARα、核内受容体サブファミリー1グループBメンバー1)は、ヒトにおいてRARA(別名:NR1B1)遺伝子(Gene ID:5914)によってコードされています。RARαは、RNAやDNA反応の他成分と結合することによって遺伝子発現を調節する核受容体タンパク質のステロイド/甲状腺スーパーファミリーの核内受容体です。RARαは、RXRヘテロ二量体を形成(C末端を介して)し、この会合は拍動性ずれ応力によって促進されます。RARα/RXRヘテロ二量体は、DR1-DR5として知られているタンデム5′-AGGTCA-3′部位から成るレチノイン酸応答配列に結合します。その核局在化は、リガンド結合、リン酸化およびSUMO化に依存します。セリン77のリン酸化は、その転写活性のために重要であることが示されています。Akt1によるリン酸化は転写制御因子活性に必要ですが、DNA結合、タンパク質安定性および細胞下局在化には影響しません。リガンド非存在下において、RARα/RXRヘテロ二量体は、ヒストン脱アセチル化、クロマチン凝縮および転写抑制を誘発する転写コリプレッサーを含む多タンパク質複合体と会合します。リガンド結合すると、転写コリプレッサーは受容体から解離し、転写共役活性化因子と会合することで転写活性化がもたらされます。RARαは、2つのNR C-4型の亜鉛フィンガードメイン(aa 88-108および124-148)を有します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1369-25UL:
ZRB1369-4X25UL:
試験成績書(COA)