Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1375
Sigma-Aldrich
抗BIM抗体 クローン2O18 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
BIM, Bcl-2様タンパク質11, Bcl2-L-11, Bcl2-interacting mediator of cell death
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2O18, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 22.17 kDa
observed mol wt ~22 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2L11(10018)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2O18は、Bcl-2様タンパク質11(BIM)タンパク質を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端領域における19アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトBIMのN末端領域における19アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、マウス脾臓溶解液中のBIMを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト乳がんおよびヒト肺がん組織片のBIMを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、RAW264.7細胞のBIMを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、BIMペプチドにKD値3.9 x 10^(-7)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BIM クローン2O18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1375)は、BIMを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
Bcl-2様タンパク質11(UniProt:O43521、別名:Bcl2-L-11、Bcl2-interacting mediator of cell death、BIM)は、ヒトにおいてBCL2L11(別名:BIM)遺伝子(Gene ID:10018)によってコードされています。BIMは、種々の内因性刺激に応答するBax/Bak介在性のシトクロムc放出およびアポトーシスにおいて重要な役割を担うアポトーシス促進性のBcl-2ファミリーのメンバーです。BIMは、Bcl-2ファミリーの他のメンバーと同様に、BIMが細胞内膜に局在するのを助ける疎水性C末端を有します。健常細胞において、BIMは、LC8ダイニン軽鎖と会合して微小管結合ダイニンモーター複合体に局在しますが、アポトーシス刺激下ではLC8から解離し、ミトコンドリアに移動してBcl-2と相互作用し、その抗アポトーシス性活性を阻害します。BIMのN末端は、細胞骨格への結合を維持する役割を担い、N末端の切除によってミトコンドリアに移動します。BIMは、Bcl-2タンパク質との相互作用に不可欠なBH3のモチーフ(aa 148-162)を有します。BIMは、E3ユビキチンリガーゼであるtripartite motif-containing 2(TRIM2)との相互作用およびポリユビキチン化、その後のプロテアソーム分解に至る、MAPK1/MAPK3によるセリン69のリン酸化を受けます。BIM欠損マウスは、末梢におけるB細胞、CD4およびCD8シングルポジティブT細胞、マクロファージならびに顆粒球の数の増加を示します。また、BIMは、自己応答性BおよびT細胞の消去に不可欠であることが報告されています。BIM欠損リンパ球は、サイトカイン欠乏、カルシウムイオン流動調節解除などの複数の刺激に不応性を示します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: O Connor, L., et al (1998).EMBO J. 17(2); 384-395; Gogada, R., et al. (2013).J. Biol. Chem. 288(1); 368-381)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1375-4X25UL:
ZRB1375-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.